Learn More
Factor XII Antibody (OTI5A6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Factor XII
Klon OTI5A6
Verdünnung Western Blot 1:500
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306448
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44901-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306682
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44901-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Factor XII Monoclonal antibody specifically detects Factor XII in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Factor XII
Western Blot 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
beta-factor XIIa part 1, coagulation factor XII, coagulation factor XII (Hageman factor), coagulation factor XIIa heavy chain, coagulation factor XIIa light chain, EC 3.4.21, EC 3.4.21.38, F12, HAE3, HAEX, HAF, HAF beta-factor XIIa part 2, Hageman factor
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 73-372 of human F12(NP_000496) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI5A6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cardiovascular Biology
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
2161
IgG2b
>95%