Learn More
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von IN110
Artikelnummer. 17577355 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
17577355 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17577355 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IN110D00126
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.
  • Auf drei Temperaturwerte: 37 °C, 52 °C und 70 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IN110 Inkubator
Beschreibung Messstelle Schrankmitte
Kalibrierungsart Zertifikat zu 3 Temperaturen
Produkttyp Standardwerkskalibrierungszertifikat