Learn More
Memmert™ Werkskalibrierschein für 3 Temperaturen (37/52/70°C), für Un55Pa
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kalibrierungsart:
Zertifikat zu 3 Temperaturen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Werkskalibrierschein für 3 Temperaturen: +37 °C, +52 °C, +70 °C
- Standardwerkskalibrierschein (Messpunkt Kammermitte) bei +80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Messpunkt Kammermitte |
| Kalibrierungsart | Zertifikat zu 3 Temperaturen |
| Produkttyp | Standardwerkskalibrierungszertifikat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 37 °C, 52 °C, 70 °C |