Learn More
Fadrozolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393851
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393851 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF10104810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fadrozole Hydrochloride
CAS 102676-31-3
Summenformel C14H13N3 . HCl
Menge 10 mg
Synonym Imidazo[1,5-a]pyridine, benzonitrile deriv., Afema, CGS 16949, CGS 16949A, 4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
Molekulargewicht (g/mol) 259.73
Formelmasse 259.0876