Learn More
3M™ Fahrenheit™ geschlossene Schutzbrille mit Antikratz-Beschichtung
Artikelnummer. 15799817 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Kratzfest
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Packungsgröße
15799817 Kratzfest 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15799817 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000062782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 €
    94.28 € / 10 Stück
    Sparen 57.72 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fahrenheit™ Die kratzfeste Schutzbrille verfügt über einen weichen Kristallrahmen mit einer breiten Stützfläche rund um das Gesicht, um den Tragekomfort zu erhöhen.
  • Weiche, kristallklare PVC-Rahmenbrille mit breiter Stützfläche rund um das Gesicht für mehr Komfort.
  • Spezieller Kanal an der Seite des Rahmens zur Aufnahme des Bügels von Korrektionsbrillen.
  • Das Modell passt gut zu Brillenträgern mit Korrektionsgläsern.
  • Nylon Ein elastisches Band, das dank eines Schnallensystems und eines schwenkbaren Befestigungsmechanismus leicht verstellbar ist.
  • Indirektes Belüftungssystem zum Schutz vor Flüssigkeitströpfchen und großen Staubpartikeln.
  • Kratzfeste Beschichtung für erhöhte Haltbarkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Linsenbeschichtung Kratzfest
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Lebensmittelindustrie
Rahmenfarbe klar
Einzelheiten zur Belüftung Indirekt belüftet
Material PVC
Lens Material Polycarbonat
Frame Type Weicher Rahmen