Learn More
Falcon™ FlouroBlok™ 96-Well HTS-Einsatzsysteme
Artikelnummer. 10234152 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform Packungsgröße
10234152 Flacher Boden (F-Well) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10234152 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353928
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vereinfacht die Erkennung von migrierenden fluoreszenzmarkierten Zellen. Falcon™ FluoroBlok™ 96-Well-HTS-Einsatzssysteme sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet, die die Lichttransmission innerhalb einer Reichweite
  • Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
  • Erfassen von Daten ohne Waschen von Platten, Zellschabung und Zählung
  • Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
  • Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.08 cm2
Array 8 x 12
Zur Verwendung mit (Geräte) FluoroBlok™ 96-Well HTS Multiwell-Einsatzsystem
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Enthält 96-Quadrat-Well-Platte mit flachem Boden
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 5/Karton