Learn More
Falcon™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit U-förmigem Boden, zellkulturbehandelt.
Artikelnummer. 10777241 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
1/Packung, 50/Karton
5/Packung, 50/Karton
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Packungsgröße
10777241 1/Packung, 50/Karton 50 Stück
10469392 5/Packung, 50/Karton 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777241 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.74 €
    183.47 € / 50 Stück
    Sparen 20.27 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
  • Reines Polystyrol, Kristallklasse
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht-pyrogenisch
  • Unbehandeltes Polystyrol, Standard-Gewebekultur (TC) und Corning™ Primaria™ Oberflächenbehandlungen verfügbar
  • Praktische, abziehbare Verpackung im medizinischen Stil für individuelle Produktpräsentation
  • Einzel- und Ready-Stack (RS)-Trays sind PET (Code 1) und recycelbar
  • Falcon Mikrotiterplatten mit 96, 384, und 1536 Wells sind kompatibel mit Automatisierungssystemen und erfüllen die Norm ANSI/SBS für die Grundfläche von Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.36 cm2
Array 8 x 12
Verpackung 1/Packung, 50/Karton
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Klar
Produkttyp Zellkultur-Platte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,5 bis 2,2 ml
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,32 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 50/Packung
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Menge 1/Tablett, 50/Karton