Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Falcon Adapter
Artikelnummer. 10006121
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
2x 50 ml- und 2x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 und 15115
50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15051 und 15052
50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
Typ:
Adapter
Getriebe
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor 12165 für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16
Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16
Rotor 19776
Rotornr. 19776
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10006121 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 Getriebe Rotornr. 19776 2 Stück
10532002 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 Getriebe Rotor 12165 für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
10271552 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 Getriebe Rotor 12165 für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
10670973 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15051 und 15052 Adapter Rotor 19776 2 Stück
10093043 1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 Adapter Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
11720719 2x 50 ml- und 2x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 und 15115 Adapter Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
11760719 5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 Adapter Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
7 options
Artikelnummer. 10006121
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13060
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesen Adaptern können Sie Ihre Zentrifuge noch flexibler einsetzen.
  • Kompatibel mit Sigma™ Rotoren und Zentrifugen
Spezifikation
Typ Getriebe
Fassungsvermögen 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotornr. 19776
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst an 15 ml Kultur, Röhrchen-Nr. 15115
Anzahl pro Packung 2/Pckg.