Learn More
Falcon™ Begleitplatten für Zellkultureinsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10386881 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
3,8 cm2
9,6 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch):
1,4 bis 2,3 ml
2,7 bis 3,2 ml
Wellanzahl:
6
12
Kapazität (metrisch):
2,3 ml (Well)
3,2 ml (Well)
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Kulturfläche Arbeitsvolumen (metrisch) Wellanzahl Kapazität (metrisch) unitSize
10386881 9,6 cm2 2,7 bis 3,2 ml 6 3,2 ml (Well) 50 Stück
10389270 3,8 cm2 1,4 bis 2,3 ml 12 2,3 ml (Well) 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10386881
Marke: Falcon™ 353502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Ein-Wege-Konstruktion aus Labyrinthdeckel und Kondensationsringen mindert Verdunstung und Verunreinigung. Corning™ Falcon™ Begleitplatten für Zellkultureinsätze wurden speziell für den Einsatz mit Falcon oder Corning™ BioCoat™ Zellkultureinsätzen entwickelt.
  • Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
  • Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
  • Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS:
Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren. Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Kapazität (metrisch) 3,2 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 9,6 cm2
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Multi-Well-Einsatzsystem
Arbeitsvolumen (metrisch) 2,7 bis 3,2 ml
Wellanzahl 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Zellkultur-Einsätze
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung