Beschreibung
- Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
- Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
- Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
- Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
- Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
- Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
- Pfade für die Stammzelldifferenzierung
- Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
- Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
- Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS:
Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren. Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Kapazität (metrisch) | 2,3 ml (Well) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 3,8 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Typ | Multi-Well-Einsatzsystem |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,4 bis 2,3 ml |
| Wellanzahl | 12 |
| Mehr anzeigen |