Learn More
Falcon™ Kunststoffprodukte für die In-vitro-Fertilisation: Runde Platten
Artikelnummer. 10674052 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
IVF niedrige Wandschale
Platte
Schale
Kulturfläche:
1,39 cm2
19 cm2
2.89 cm2
21.29 cm2
Oberflächenbehandlung:
Nicht TC-behandelt
TC-behandelt
Menge:
1/Packung, 100/Karton
20/Packung; 500/Karton
4/Packung, 100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Kulturfläche Oberflächenbehandlung Menge unitSize
10674052 Platte 1,39 cm2 TC-behandelt 1/Packung, 100/Karton 100 Stück
10011081 Schale 2.89 cm2 TC-behandelt 20/Packung; 500/Karton 500 Stück
13404059 IVF niedrige Wandschale 19 cm2 Nicht TC-behandelt 4/Packung, 100/Karton 100 Stück
10729471 Schale 21.29 cm2 TC-behandelt 20/Packung; 500/Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2013 integrieren sie die Marken von Discovery Labware (z. B. Falcon™, Matrigel™ und BioCoatT™) in ihre wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10674052 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353654
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2013 integrieren sie die Marken von Discovery Labware (z. B. Falcon™, Matrigel™ und BioCoatT™) in ihre wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
FDA-zugelassene 510(k) medizinische Geräte
Hinweis:Deckel von Falcon™ IVF-Produkten sind nicht als nichtembryotoxisch zertifiziert.
Durch Kultivierung von Mausembryonen auf Embryotoxizität getestet, sowohl in den Laborutensilien als auch in Medien, die 24 Stunden bei 37° C (98.6° F) in Kontakt mit den Laborutensilien waren
  • Steril, nicht-pyrogenisch, gewebekulturbehandelte Platten und Schalen aus Polystyrol
  • Die Laborutensilien sind nicht toxisch, wenn sie das Wachstum von ≥75 % der Embryonen auf das ausgeweitete bzw. geschlüpfte Blastozystenstadium unterstützen
  • Transparent für optimalen Einblick während der routinemäßigen Beobachtung und Bearbeitung
60 mm Standardschalen
  • Erhältlich mit oder ohne 2.45 cm2 mittlerem Well Nummerierte Wells und Kondensationsringe auf dem Deckel tragen dazu bei, eine Kreuzkontamination zwischen Wells zu verhindern Großes Schriftfeld ermöglicht eine einfache Beschriftung und Plattenidentifizierung
Bestellinformation
Zur Gewährleistung der Sterilität in Aufreißverpackung bereitgestellt. Schalen zu 20 Stück pro Hülle verpackt; Platten einzeln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 1,39 cm2
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 1,8 mL
Typ Platte
Menge 1/Packung, 100/Karton
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Sterilität Steril