Learn More
Falcon™ Kunststoffprodukte für die In-vitro-Fertilisation: Runde Platten
Artikelnummer. 13404059 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
IVF niedrige Wandschale
Platte
Schale
Kulturfläche:
1,39 cm2
19 cm2
2.89 cm2
21.29 cm2
Oberflächenbehandlung:
Nicht TC-behandelt
TC-behandelt
Menge:
1/Packung, 100/Karton
20/Packung; 500/Karton
4/Packung, 100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2013 integrieren sie die Marken von Discovery Labware (z. B. Falcon™, Matrigel™ und BioCoatT™) in ihre wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 13404059
Marke: Falcon™ 353655
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2013 integrieren sie die Marken von Discovery Labware (z. B. Falcon™, Matrigel™ und BioCoatT™) in ihre wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
FDA-zugelassene 510(k) medizinische Geräte
Hinweis:Deckel von Falcon™ IVF-Produkten sind nicht als nichtembryotoxisch zertifiziert.
Durch Kultivierung von Mausembryonen auf Embryotoxizität getestet, sowohl in den Laborutensilien als auch in Medien, die 24 Stunden bei 37° C (98.6° F) in Kontakt mit den Laborutensilien waren
  • Steril, nicht-pyrogenisch, gewebekulturbehandelte Platten und Schalen aus Polystyrol
  • Die Laborutensilien sind nicht toxisch, wenn sie das Wachstum von ≥75 % der Embryonen auf das ausgeweitete bzw. geschlüpfte Blastozystenstadium unterstützen
  • Transparent für optimalen Einblick während der routinemäßigen Beobachtung und Bearbeitung
60 mm Standardschalen
  • Erhältlich mit oder ohne 2.45 cm2 mittlerem Well Nummerierte Wells und Kondensationsringe auf dem Deckel tragen dazu bei, eine Kreuzkontamination zwischen Wells zu verhindern Großes Schriftfeld ermöglicht eine einfache Beschriftung und Plattenidentifizierung
Bestellinformation
Zur Gewährleistung der Sterilität in Aufreißverpackung bereitgestellt. Schalen zu 20 Stück pro Hülle verpackt; Platten einzeln verpackt.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 19 cm2
Material Polystyrol
Typ IVF niedrige Wandschale
Menge 4/Packung, 100/Karton
Anzahl pro Packung 4/Packung
Anzahl pro Karton 100/Karton
Oberflächenbehandlung Nicht TC-behandelt
Sterilität Steril