Läs mer
Falcon™ Falcon™ Multiwell-Einsatzsystem
Produktkod. 10271102 Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Farbe:
Durchsichtig
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10271102
Brand: Falcon™ 351130
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Die einteilige, 96-Well-Einsatzplatte aus Polyethylen-Terephthalat (PET) mit PET-Membran mit 1 μm Porengröße passt in das Zufuhrtablett, das das Medium gleichmäßig auf die einzelnen Wells verteilt. Individuelle Probenbedingungen können mit der 96-Quadrat-Well-Mikrotiterplatte mit abgewinkeltem Boden (separat erhältlich) getestet werden.
•    96 Wells mit abgewinkeltem Boden ermöglichen die vollständige Aspiration oder Sammlung von Proben vom Boden des Wells
•    Die Einsatzplatte hat großzügige, Automatisierungs-kompatible Probenahmeanschlüsse, die sich direkt über dem abgewinkelten Well-Boden befinden, um die Probenahme über und unter der Membran zu erleichtern
•    Auf das Vermögen getestet, eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen zu bilden. Geeignet für Bioverfügbarkeits- und Durchlässigkeitsstudien
•    Die Einsatzsysteme umfassen den Einsatz, das Well-Zufuhrtablett mit Deckel; weitere Zufuhrtabletts können separat erworben werden
•    Alle Produkte sind durch Gamma-Bestrahlung sterilisiert
Hinweis: Standard Falcon 96-Well-Mikrotiterplatten sind nicht kompatibel mit dem HTS 96-Multiwell-Einsatzsystem; die Verwendung von Standard-96-Well-Mikrotiterplatten führt dazu, dass Medien an den Seiten des Wells und möglicherweise in den Einsatz oder außerhalb des Wells entweichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.08 cm2
Membran PET
Array 8 x 12
Porengröße 1 μm
Farbe Durchsichtig
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Herstellung einer differenzierten Monoschicht aus Caco-2-Zellen, geeignet für Bioverfügbarkeits- und Permeabilitätsstudien
Enthält Platte mit Zufuhrtablett und Deckel einsetzen
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.