Learn More
Falcon™ Multiwell-Einsatzsystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10774873 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10774873
Marke: Falcon™ 351131
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Die einteilige, 96-Well-Einsatzplatte aus Polyethylen-Terephthalat (PET) mit PET-Membran mit 1 μm Porengröße passt in das Zufuhrtablett, das das Medium gleichmäßig auf die einzelnen Wells verteilt. Individuelle Probenbedingungen können mit der 96-Quadrat-Well-Mikrotiterplatte mit abgewinkeltem Boden (separat erhältlich) getestet werden.
•    96 Wells mit abgewinkeltem Boden ermöglichen die vollständige Aspiration oder Sammlung von Proben vom Boden des Wells
•    Die Einsatzplatte hat großzügige, Automatisierungs-kompatible Probenahmeanschlüsse, die sich direkt über dem abgewinkelten Well-Boden befinden, um die Probenahme über und unter der Membran zu erleichtern
•    Auf das Vermögen getestet, eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen zu bilden. Geeignet für Bioverfügbarkeits- und Durchlässigkeitsstudien
•    Die Einsatzsysteme umfassen den Einsatz, das Well-Zufuhrtablett mit Deckel; weitere Zufuhrtabletts können separat erworben werden
•    Alle Produkte sind durch Gamma-Bestrahlung sterilisiert
Hinweis: Standard Falcon 96-Well-Mikrotiterplatten sind nicht kompatibel mit dem HTS 96-Multiwell-Einsatzsystem; die Verwendung von Standard-96-Well-Mikrotiterplatten führt dazu, dass Medien an den Seiten des Wells und möglicherweise in den Einsatz oder außerhalb des Wells entweichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.08 cm2
Membran PET
Array 8 x 12
Porengröße 1 μm
Farbe Durchsichtig
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Enthält Platte mit Zufuhrtablett und Deckel einsetzen
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 5/Karton