Learn More
Falcon™ 96 Multiwell-Einsatzsysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10520653 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10520653
Marke: Corning 353938
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Design ist kompatibel mit Automatisierung
  • Das Format ist mit den meisten Robotern und Instrumenten für die Flüssigkeitshandhabung kompatibel
  • Vollständige Probenrückgewinnung
  • Hat einen gewinkelten Boden für bessere Probenausnutzung
  • Die Bodenplatte, die zusammen mit dem Einsatz zur Zellkultivierung genutzt wird, eliminiert den Schritt der Übertragung der Probe aus dem Zuführungstablett mit einem Well für die Probenanalyse
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Vollständige Assay-Flexibilität—ideal für Transportstudien
Lagerung: Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.08 cm2
Array 8 x 12
Porengröße 1 μm
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Enthält 5 Einsatzplatten mit 96 quadratisch abgewinkelten Well-Bodenplatten und Deckel
Anzahl pro Karton 5
Anzahl pro Packung 5
Menge 5/Packung
Durchmesser (metrisch) Membran 3.2 mm