Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10498652 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10498652 Weiß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10498652 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 €
    362.80 € / 50 Stück
    Sparen 26.20 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Reines Polystyrol, Kristallklasse
  • Nicht-pyrogenisch
  • Standardgewebekultur (TC)_behandelt
  • Praktische, abziehbare Verpackung im medizinischen Stil für individuelle Produktpräsentation
  • Die einzelnen Tabletts sind PET (Code 1) und recycelbar.
  • Falcon 96-Well-Mikrotiterplatten sind kompatibel mit Automatisierungssystemen und erfüllen die Norm ANSI/SBS für den Platzbedarf von Mikrotiterplatten
  • Das Arbeitsvolumen der Medien beträgt 0,1 bis 0,2 ml
Bestellinformation
Lose verpackt: Fünf Stück pro Tablett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.25 cm2
Array 8 x 12
Verpackung 5/Packung, 50/Karton
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Weiß
Produkttyp Zellkulturplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 300 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 50/Karton