Learn More
Falcon™ Sterile Probenbehälter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10002922 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
110 mL
220 mL
Closure Included:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10002922
Marke: Falcon™ 354014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet Festigkeit und gute Sicht. Corning Falcon™ Sterile Probenbehälter eignen sich optimal für die Probenahme.
  • Graduiert
  • Mit oder ohne Deckel; einzeln verpackt oder in Großpackung
  • Probenbehälter für Sammlung, Aufbewahrung und Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Closure Included Nein
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 110 mL
Anzahl pro Karton 500/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung