Learn More
Falcon™ Sterile Probenbehälter
Artikelnummer. 10100881 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
110 mL
220 mL
Closure Included:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Closure Included Packungsgröße
10100881 220 mL Ja 100 Stück
10153862 220 mL Nein 500 Stück
10002922 110 mL Nein 500 Stück
10190871 110 mL Ja 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10100881 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 354015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    108.71 € / 100 Stück
    Sparen 8.29 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus durchsichtigem Polypropylen für Stabilität und gute Sichtbarkeit. Falcon™ sterile Probenbehälter sind ideal für die Probennahme.
  • Sterile Einwegbehälter aus Polypropylen gewährleisten die sichere Aufbewahrung der Proben.
  • Erhältlich in der Größe 4 1/2 oz. (110 ml) und 8 oz. (220 ml) Größen, sowohl mit als auch ohne passenden Deckel
  • Mit integrierten Graduierungen für einfaches Messen
  • Mit Skala in Unzen und Millilitern für praktische, zeitsparende Einwegbehälter zur Sammlung, zum Transport und zur Lagerung einer Vielzahl von Proben.
  • Inert und chemisch beständig gegenüber gängigen Laborreagenzien bei Raumtemperatur
  • Merkmale
    Steril
  • 4 1/4 oz.-Teilung von 1/2 oz. bis 4 1/2 oz. in 1/4 oz.-Schritten und von 20 ml bis 110 ml in 10 ml-Schritten
  • Die Größe 8 oz. wurde von 1/4 oz. bis 8 oz. in 1/4 oz.-Schritten und von 20 ml bis 220 ml in 10 ml-Schritten abgestuft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Closure Included Ja
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 220 mL
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung