Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10354331 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Kulturfläche:
12,5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm²
75 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Verschlusskappe mit Dichtring
Flaschenhalstyp:
Gerade
Schräg
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
30 Stück
40 Stück
60 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kulturfläche Verschlusstyp Flaschenhalstyp Packungsgröße
10354331 25 ml 12,5 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Schräg 100 Stück
10249120 25 ml 12,5 cm2 Belüftet Schräg 100 Stück
10634501 50 ml 25 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Schräg 200 Stück
10350391 50 ml 25 cm² Belüftet Schräg 100 Stück
10645801 50 ml 25 cm² Belüftet Schräg -
10341011 70 ml 25 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Schräg -
10700052 70 ml 25 cm2 Belüftet Schräg 100 Stück
10527161 250 ml 75 cm² Verschlusskappe mit Dichtring Schräg 60 Stück
10797791 250 ml 75 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Gerade 100 Stück
10537161 250 ml 75 cm2 Belüftet Schräg 60 Stück
10508662 250 ml 75 cm2 Belüftet Gerade 100 Stück
10728502 600 ml 150 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Schräg 40 Stück
10499032 600 ml 150 cm2 Belüftet Schräg 40 Stück
10078780 750 ml 175 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Gerade 40 Stück
10218550 750 ml 175 cm2 Belüftet Gerade 40 Stück
10446421 800 ml 225 cm2 Verschlusskappe mit Dichtring Schräg 30 Stück
10687762 800 ml 225 cm2 Belüftet Schräg 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10354331 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353018
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 0,8 oz.
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485, FDA CFR 21 Teil 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Klasse VI getestet, ungiftig, nicht pyrogen, Gewebekultur getestet, strahlensterilisiert (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 10/Packung
Produkttyp Zellkulturflasche
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung TC-behandelt
Beschriftungsfläche Ja
Graduated Ja
Mouth Style Schraubgewinde
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Kulturfläche 12,5 cm2
Oberflächenbehandlung Gewebekultur-behandelt
Arbeitsvolumen (metrisch) 2,5 bis 3,75 ml
Menge Je 100
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.