Learn More
Falipamil, TRC
Artikelnummer. 30138593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138593 50 mg 50 Milligramm
30135700 100 mg 100 Milligramm
30006763 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138593 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF10111650MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77862-92-1
Summenformel C24H32N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 428.52
Synonym 2-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1H-isoindol-1-one, AQ-A 39;
SMILES COc1ccc(CCN(C)CCCN2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C2=O)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Falipamil
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H32N2O5/c1-25(12-9-17-7-8-20(28-2)21(13-17)29-3)10-6-11-26-16-18-14-22(30-4)23(31-5)15-19(18)24(26)27/h7-8,13-15H,6,9-12,16H2,1-5H3
Formelmasse 428.2311