Learn More
FAM114A1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B11D6, Proteintech
Artikelnummer. 17551436 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17551436 150 μL 150 Mikroliter
17561436 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17551436
Marke: Proteintech 679261IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The FAM114A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human FAM114A1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The FAM114A1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen FAM114A1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B11D6
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92689
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Isotype IgG2a