Learn More
Novus Biologicals™ FAM124B Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18213852 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18213852 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18213852 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL110460
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The FAM124B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26416 and based on accession number NM_24785. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens family with sequence similarity 124B (FAM124B), transcript variant 2, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke