Learn More
FAM170A Antibody (OTI3A12), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306701 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306701 30 μL 30 Mikroliter
30306206 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306701
Marke: Novus Biologicals NBP34499730ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FAM170A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3A12
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human FAM170A (NP_877438) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340069
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1