missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM170A Antibody (OTI4C6), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306424 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306424 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306424

Marke: Novus Biologicals NBP344791

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAM170A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4C6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Gen-Alias family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human FAM170A (NP_877438) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340069
Rekonstitution For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.