Learn More
FAM170A Antibody (OTI6E4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44995-30ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306328
  • 256.00 € / 30 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FAM170A
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
340069
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI6E4
Western Blot 1:2000
family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Full length human recombinant protein of human FAM170A(NP_877438) produced in E.coli.
30 μL