Learn More
Invitrogen™ FAM222A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15716961 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15716961 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15716961
Marke: Invitrogen™ PA559093
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: PSIHSLLYQL NQQCQAPGAA PPACQGMAIP HPSPAKHGPV PSFPSMAYSA AAGLPDCRKG TELGQGATQA LTLAGAAKPA GYADSGLDYL LWPQKP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 85%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen FAM222A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen FAM222A
Gen-Zugriffsnummer Q5U5X8
Gen-Alias C12orf34; FAM222A; family with sequence similarity 222 member A; family with sequence similarity 222, member A; protein FAM222A
Gensymbole FAM222A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human FAM222A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97762).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84915
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG