Learn More
Invitrogen™ FAM3™ Dye-Labeled Pre-miR Negative Control #1
Descripción
Ambion™ FAM™ farbstoffmarkiertes synthetisches miRNA-Mimic für die miRNA-Funktionsanalyse. 5 nmol wird mitgeliefert.
Optimiertes Design für eine korrekte Strangauslastung durch RISC
Gereinigt und gebrauchsfertig für die Transfektion
Ambion™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufermoleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Imitation endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Dieses gebrauchsfertige miRNA Mimic kann mit ähnlichen Transfektions- oder Elektroporationsparametern wie bei siRNAs in Zellen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine genaue Analyse der biologischen Wirkung von miRNA mithilfe von Funktionsexperimenten. Die FAM™ farbmarkierte Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist ein Pre-miR™ Molekül mit zufälliger Sequenz, das ausgiebig in humanen Zelllinien und Geweben getestet wurde und nachweislich keine erkennbaren Auswirkungen auf die bekannten miRNA-Funktionen hat. Ideal für die Überwachung der Transfektionseffizienz, da die Fluoreszenzmarkierung die direkte Beobachtung der zellulären Aufnahme, Verteilung und Lokalisierung der Kontrolle ermöglicht. Die Markierung befindet sich am 5'-Ende des Moleküls, und die Oligonukleotid-Sequenz ist die gleiche wie die Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufermoleküle (SKU-Nr. AM17110). HINWEIS: Pre-miR™ miRNA-Vorläufer sind keine Haarnadelkonstrukte und sollten nicht mit Pre-miRNAs verwechselt werden.
Ambion™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufermoleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Imitation endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Dieses gebrauchsfertige miRNA Mimic kann mit ähnlichen Transfektions- oder Elektroporationsparametern wie bei siRNAs in Zellen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine genaue Analyse der biologischen Wirkung von miRNA mithilfe von Funktionsexperimenten. Die FAM™ farbmarkierte Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist ein Pre-miR™ Molekül mit zufälliger Sequenz, das ausgiebig in humanen Zelllinien und Geweben getestet wurde und nachweislich keine erkennbaren Auswirkungen auf die bekannten miRNA-Funktionen hat. Ideal für die Überwachung der Transfektionseffizienz, da die Fluoreszenzmarkierung die direkte Beobachtung der zellulären Aufnahme, Verteilung und Lokalisierung der Kontrolle ermöglicht. Die Markierung befindet sich am 5'-Ende des Moleküls, und die Oligonukleotid-Sequenz ist die gleiche wie die Pre-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 für miRNA-Vorläufermoleküle (SKU-Nr. AM17110). HINWEIS: Pre-miR™ miRNA-Vorläufer sind keine Haarnadelkonstrukte und sollten nicht mit Pre-miRNAs verwechselt werden.
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | Pre-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird. |
| Format | Rörchen |
| Regelungsart | Transfektionskontrolle |
| RNAi Type | miRNA-Inhibitor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | Ambion, FAM, Pre-miR |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Reinheit | HPLC |
| Menge | 5 nmol |
| Mostrar más |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?