missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM59A Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613371 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613371 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613371 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281933F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM59A Polyclonal antibody specifically detects FAM59A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAM59A
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Chromosome 18 Open Reading Frame 11, chromosome 18 open reading frame 11, family with sequence, FAM59A, Family With Sequence Similarity 59, Member A, FLJ21610, GAREM, Gm944, GRB2 associated, regulator of MAPK1, Grb2-Associated And Regulator Of Erk/MAPK, GRB2-Associated And Regulator Of MAPK Protein, GRB2-Associated And Regulator Of MAPK1, Protein FAM59A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen FAM59A antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human FAM59A. The immunogen is located within amino acids 630 - 680 of FAM59A. Amino Acid Squence: DPSRSTSTPRQKTPGTPKR
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64762
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.