Learn More
Famciclovir-d4, TRC
Artikelnummer. 30396791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396791 2.5 mg
30394705 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30396791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF1011272.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020719-42-9
Summenformel C14 2H4 H15 N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 325.36
IUPAC-Name [2-[Acetyloxy(Dideuteterio)Methyl]-4-(2-Aminopurin-9-yl)-1,1-Dideuteroobutyl] Acetat
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)C)C(CCn1cnc2cnc(N)nc12)C([2H])([2H])OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Famciclovir-d4
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)/i6D2,7D2
Formelmasse 325.1688