Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für GC-Kapillarsäulen |
| Enthält | je 0.1 % von FAME C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C18:1 cis, C18:1 trans, C18:2, C18:3, C20, C22, C22:1, C24 |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Produkttyp | FAME-Testmischung in Hexan |
Safety and Handling
Product Identifier
- Test mixture for FAME columns
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Contain: n-hexane