Beschreibung
- Empfindliches Neopren
- Ideal für doppeltes Anlegen und trockene Anwendungen
- Enthält kein Naturlatex und keine Beschleuniger
- Verbesserte Empfindlichkeit aufgrund der Polymerdicke
- Anatomisches, handspezifisches Design für Tragekomfort und Passform
- Chemikalienspritzschutz
- Langer Rollrand
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Glatter Griff, puderfrei
- Die Anwendungen umfassen:
- Mischung von Flüssigkeiten
- Analytische Tests/Messungen
- Blasenbildende Tätigkeiten
- Pelletieren und Pressen von Arzneimitteln
- Synthese von organischen und anderen Materialien
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, Typ II, Kat. III Handschuh.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0,65 |
| Farbe | Cremefarben |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
| Mehr anzeigen |