missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
FANCD2 Monoclonal antibody specifically detects FANCD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, KnockDown
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | FANCD2 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, KnockDown |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1290D |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Verdünnung | Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Knockout Validated |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human FANCD2, Glu11-Glu230, Accession # Q9BXW9 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?