Learn More
FANCD2 Antibody (FI-17), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18749053 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18749053 0.1 mL 0.10 Milliliter
18005714 0.025 mL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18749053
Marke: Novus Biologicals NB100316
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 13 publications
FANCD2 Monoclonal specifically detects FANCD2 in Human, Hamster (Negative), Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FANCD2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon FI-17
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:2000, Simple Western 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Zusammensetzung Ascites with 0.1% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9BXW9
Gen-Alias DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
Gensymbole FANCD2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This FANCD2 Antibody (FI-17) was developed against human FANCD2 fusion protein [Swiss-Prot: Q9BXW9]
Molekulargewicht des Antigens 164.1 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2177
Testspezifität Human. This antibody does not react with mouse or hamster.
Zielspezies Human, Hamster (Negative), Mouse (Negative)
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1