missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR150J)

Artikelnummer. 17725859
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μL
100 μL
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17725859 10 μL 10 Mikroliter
17715859 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17725859

Marke: Invitrogen™ MA544486

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Epitope retrieval with citrate buffer pH6.0 is recommended for FFPE cell sections.

The protein encoded by this gene is a homodimeric integral membrane gelatinase belonging to the serine protease family. It is selectively expressed in reactive stromal fibroblasts of epithelial cancers, granulation tissue of healing wounds, and malignant cells of bone and soft tissue sarcomas. This protein is thought to be involved in the control of fibroblast growth or epithelial-mesenchymal interactions during development, tissue repair, and epithelial carcinogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon BLR150J
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung BBS with 0.1% BSA and 0.09% sodium azide; pH 8.2
Gen FAP
Gen-Zugriffsnummer Q12884
Gen-Alias 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase; Antiplasmin-cleaving enzyme FAP, soluble form; APCE; Dipeptidyl peptidase FAP; DPPIV; Fap; FAPA; FAPalpha; fibroblast activation protein; fibroblast activation protein alpha; fibroblast activation protein, alpha; gelatine degradation protease FAP; Integral membrane serine protease; post-proline cleaving enzyme; Prolyl endopeptidase FAP; seprase; Serine integral membrane protease; SIMP; Surface-expressed protease
Gensymbole FAP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein representing the extracellular domain of human Prolyl Endopeptidase FAP (residues 26-760).
Reinigungsverfahren purified
Menge 10 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2191
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.