Learn More
Hellma™ Ultra-Mikro-Küvette 105.203-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 10mm, Zentrum 8,5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultra-micro Cell Cuvette |
| Kapazität (metrisch) | 0.05 mL |
| Material | Far UV Quartz |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |