Learn More
Hellma™ Far UV Quartz Macro Cell Cuvettes
Click to view available options
:
Capacity: 14mL
Beschreibung
- High UV transmission
- Low thermal expansion
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Macro Cell |
| Kapazität (metrisch) | 14 mL |
| Material | Far UV Quartz |
| Menge | 1Each |
| Schichtdicke | 40 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500nm |