Learn More
Hellma™ X2 Cuvette matched macro silica with flat lid blue
Artikelnummer. 12741715
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,75 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12741715
Marke: Hellma™ 1005K44E
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Matched Pairs Macro Cell
Kapazität (metrisch) 1,75 ml
Material Far UV Quartz
Menge 2Pack
Schichtdicke 5 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm