Learn More
Invitrogen™ Farletuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA558318
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Farletuzumab (MORAb-003) is a fully humanized monoclonal antibody against the folate receptor alpha, for the potential treatment of epithelial ovarian cancer.
Specifikationer
| Farletuzumab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MORAb-003 | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Functional Assay | |
| 1 mg/mL | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Human | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering