Learn More
Farnesol, Mischung von Isomeren, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356650 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10356650 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10366650 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10356650
Marke: Thermo Scientific 119120250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4602-84-0
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
MDL-Nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI-Schlüssel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC-Name (2E,6Z)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Farnesol
Namenshinweis 96%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8865g/mL
Siedepunkt 149°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4870 to 1.492
Menge 25 mL
Beilstein 01, III, 2040
Merck Index 15, 3975
Relative Dichte 0.8865
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit