Learn More
Farnesol, Mischung von Isomeren, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366650 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10366650 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10356650 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366650 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 119121000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4602-84-0
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
MDL-Nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI-Schlüssel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC-Name (2E,6Z)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Farnesol
Namenshinweis 96%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8865g/mL
Siedepunkt 149°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4870 to 1.492
Menge 100 mL
Beilstein 01, III, 2040
Merck Index 15, 3975
Relative Dichte 0.8865
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit