Learn More
Farnesylacetat, Isomerengemisch, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428647 100 g 100 Gramm
11418647 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19778.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264.409 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29548-30-9
Summenformel C17H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 264.409
MDL-Nummer MFCD00036516
InChI-Schlüssel ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Synonym farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
PubChem CID 638500
IUPAC-Name [(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]acetat
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Farnesyl acetate
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.91
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 100 g
Beilstein 1784823
Formelmasse 264.41
Reinheit (%) 96%