Learn More
FAS 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16174794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16174794 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16174794 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00000355T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung FAS 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_000043
Molekulargewicht 25.9
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-FAS full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FAS antibody (H00000355-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.