missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody (rB-R18), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18647414 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18647414 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18647414

Marke: Novus Biologicals NBP320704PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fas/TNFRSF6/CD95 Monoclonal antibody specifically detects Fas/TNFRSF6/CD95 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fas/TNFRSF6/CD95
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon rB-R18
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Apo-1 antigen, apoptosis antigen 1, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, APT1FASTM, CD95 antigen, CD95ALPS1A, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, FAS1, FASLG receptor, TNFRSF6member 6, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Fas/TNFRSF6/CD95 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Death Receptor Signaling Pathway, Diabetes Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inhibitors Activators and Regulators, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 355
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.