missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fascin Antibody (FSCN1/7209), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602915 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602915 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602915 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320939APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Fascin Monoclonal antibody specifically detects Fascin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Fascin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FSCN1/7209
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FAN1,55 kDa actin-bundling protein, fascin homolog 1, actin-bundling protein (Strongylocentrotus purpuratus), FLJ38511, HSN, p55actin bundling protein, singed (Drosophila)-like (sea urchin fascin homolog like), singed-like (fascin homolog, sea urchin), Singed-like protein, SNLfascin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa350-400) of human Fascin protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6624
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.