Learn More
Testo™ Tauch/Einstechfühler Typ K -60°C-+800°C Genauigkeit Klasse 1,für Testo 925
Artikelnummer. 10163053
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10163053
Marke: Testo™ 0602 2693
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Enthält Eintauchsonde/Einstechsonde, 5 x 60 mm (Durchm. x L), Sondenschaft, 1,5 x 40 mm (Durchm. x L), Sondenschaftspitze, 1,2 m L Kabel, –60 bis 800 °C Messbereich, 3 s Reaktionszeit, für Temperaturmessungen in Pasten und halbfesten Medien, in Flüssigkeiten und in der Luft.
Zertifizierung/Konformität EN 60584-2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessungen in Pasten und halbfesten Medien, in Flüssigkeiten und in der Luft
Reaktionszeit 3 s
Temperaturbereich (metrisch) -60°bis +800 °C
Länge (metrisch) Sonde 60 mm