Learn More
Testo™ Schnellwirkender Oberflächentaster
Artikelnummer. 10221013
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
80 mm
115 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10221013 115 mm 1 Stück
10721794 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10221013 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0602 0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.41 €
    144.00 € / 1 Stück
    Sparen 73.41 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Enthält Schnelle Oberflächensonde, 5 x 115 mm L Sondenschaft, 12 mm Durchmesser. Sondenschaftspitze, 1,2 mm L Kabel, –60 bis 300 °C Messbereich, 3 s Reaktionszeit für den Nachweis von Wärmebrücken in Wänden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erkennung von Wärmebrücken in Wänden
Reaktionszeit 3 s
Temperaturbereich (metrisch) -60°bis +300 °C
Länge (metrisch) 115 mm