Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtblau BB-Base
Artikelnummer. 15474829
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15474829 25 g 25 Gramm
15484829 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15474829
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62456.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
C.I. 37175
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C.I. 37175
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-00-3
Summenformel C17H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 300.358
MDL-Nummer MFCD00009091
InChI-Schlüssel CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
PubChem CID 67108
IUPAC-Name N-(4-Amino-2,5-Dieoxyphenyl)Benzamid
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Blue BB base
Schmelzpunkt 95°C to 105°C
Beilstein 3416889
Formelmasse 300.35
Farbe Braun bis Grau
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver