Learn More
Nabertherm Schnellbrennofen
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Sehr kompaktes Design
- Keramische Gitterrohre als Ladeauflage
- Boden- und Deckelheizung
- Zwei-Zonen-Steuerung, Boden und Deckel
- Integrierte Kühllüfter, programmierbar zur Beschleunigung der Ladekühlung einschließlich Gehäusekühlung
- Programmierbare Deckelöffnung von ca. 60 mm für schnellere Kühlung ohne Aktivierung des Lüfters
- Thermoelement Typ S für obere und untere Zone
- Rollen für einfaches Bewegen des Ofens
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 350 x 350 x 40 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 880 x 750 x 1090 mm |
| Gewicht (metrisch) | 150 kg |
| Elektrische Anforderungen | 3 Phase |