Learn More
Nabertherm Schnellbrennofen
Artikelnummer. p-7160765 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15958270
Marke: Nabertherm LS1213PN1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Simulation typischer Schnellfeuerungsvorgänge bis zu einer maximalen Zündtemperatur von 1300 °C. Die Kombination aus hoher Leistung, geringer thermischer Masse und leistungsstarken Kühlventilatoren sorgt für Zykluszeiten von kalt bis kalt von bis zu 35 Minuten bei einer Öffnungstemperatur von ca. 300 °C.
  • Höchsttemperatur: 1300 °C
  • Sehr kompaktes Design
  • Keramische Gitterrohre als Ladeauflage
  • Boden- und Deckelheizung
  • Zwei-Zonen-Steuerung, Boden und Deckel
  • Integrierte Kühllüfter, programmierbar zur Beschleunigung der Ladekühlung einschließlich Gehäusekühlung
  • Programmierbare Deckelöffnung von ca. 60 mm für schnellere Kühlung ohne Aktivierung des Lüfters
  • Thermoelement Typ S für obere und untere Zone
  • Rollen für einfaches Bewegen des Ofens
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 l
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 350 x 350 x 40 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 880 x 750 x 1090 mm
Gewicht (metrisch) 150 kg
Elektrische Anforderungen 3 Phase