Learn More
Nabertherm™ Schnellbrennofen
Artikelnummer. 17357999 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17357999
Marke: Nabertherm™ LS2523VN1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Simulation typischer Schnellfeuerungsvorgänge bis zu einer maximalen Zündtemperatur von 1.300 °C.Die Kombination aus hoher Leistung, geringer thermischer Masse und leistungsstarken Kühlventilatoren sorgt für Zykluszeiten von kalt bis kalt bis 35 Minuten bei einer Öffnungstemperatur von ca. 300 °C.
  • Höchsttemperatur:1300 °C
  • Sehr kompaktes Design
  • Keramische Gitterrohre als Ladeauflage
  • Boden- und Deckelheizung
  • Zwei-Zonen-Steuerung, Boden und Deckel
  • Integrierte Kühllüfter, programmierbar zur Beschleunigung der Ladekühlung einschließlich Gehäusekühlung
  • Programmierbare Deckelöffnung von ca. 60 mm für schnellere Kühlung ohne Aktivierung des Lüfters
  • Thermoelement Typ S für obere und untere Zone
  • Rollen für einfaches Bewegen des Ofens
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 l
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 500 x 100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 1030 x 900 x 1150 mm
Gewicht (metrisch) 160 kg
Elektrische Anforderungen 3 Phase